Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Taumelschüttler TL 10, inkl. Grundtablar
Beschreibung
- Langsame, dreidimensionale Orbitalbewegung
- Enthält Grundgerät mit Tablett und Gummimatte
- 10 kg Ladekapazität
- Drehzahlbereich: 1 bis 23 U/min
- Neigungswinkel von 0 bis 9° einstellbar
- Zeitschaltuhr 0 bis 120 min oder Dauerbetrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 0 bis 9°, 0 bis 9 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 10 kg |
| Elektrische Anforderungen | 115/230 V |
| Spannung | 115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Gummitabular |
| Tiefe (metrisch) | 450 mm |
| Höhe (metrisch) | 205 mm |
| Breite (metrisch) | 355 mm |
| Mehr anzeigen |