Learn More
Wolframborid, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051624
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358808 25 g 25 Gramm
11368808 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041664.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12007-98-6 | B5W2 | 421.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-98-6
Summenformel B5W2
Molekulargewicht (g/mol) 421.73
MDL-Nummer MFCD00049707
InChI-Schlüssel ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ditungsten pentaboride, w2b5, diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene
PubChem CID 25113386
IUPAC-Name Boranylidyn($l^{2}-boranyliden)Wolfram; Boranylidynwolfram; $l^{2}-boranylidenbor
SMILES [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten boride
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 421.76
Reinheit (%) 99.4%