Learn More
Wolframborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049040
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327407 25 g 25 Gramm
11337407 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11327407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012559.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12007-09-9 | BW | 194.65 g/mol
it is used as an abrasives used in thin, thick Film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-09-9
Summenformel BW
Molekulargewicht (g/mol) 194.65
MDL-Nummer MFCD00049708
InChI-Schlüssel JEEHQNXCPARQJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten boride, tungsten monoboride, tungstenioborane
PubChem CID 82793
IUPAC-Name Boranylidynwolfram
SMILES B#[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten boride
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 194.66
Reinheit (%) 99%