Learn More
Wolframkarbid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328488
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11328488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040502.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Sintered tungsten carbide cutting tools are very abrasion resistant. Tungsten carbide is often used in armor-piercing ammunition. Tungsten carbide is also an effective neutron reflector. Hard carbides, especially tungsten carbide, are used by athletes for balance. Tungsten carbide is also used for making surgical instruments
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-12-1
Summenformel CW
Molekulargewicht (g/mol) 195.85
MDL-Nummer MFCD00011464
InChI-Schlüssel UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC-Name Wolframmethanid
SMILES [C-]#[W+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten Carbide
Schmelzpunkt 2870°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Formelmasse 195.86
Dichte 15.63