Learn More
Cole-Parmer™ Wolframkarbid-Kugel
Artikelnummer. 12598696 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12598696
Marke: Cole-Parmer™ 8004A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spex™ Wolframkarbid-Kugel zur Verwendung mit 8004 Wolframkarbid-Mahlschalen-Set und 8004SS Wolframkarbid-Mahlschalen-Set mit Stahlummantelung.
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Langlebig und sehr effizient
  • Typische Zusammensetzung: Hauptelemente – W, C, Co; Nebenelemente – Ta, Ti, Nb
  • Härte: Mohs 8 1-2; Knoop 1400 - 1800
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,4375 Zoll
Durchmesser (metrisch) 11.2 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Wolframkarbid-Mahlschalen-Set 8004, SS-Stahlmantel-Wolframkarbid-Mahlschalen-Set 8004
Material Wolframkarbid
Verpackungsmenge Je 1