Learn More
Wolframkarbid-Kobalt, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368227
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368227 1 kg 1 Kilogramm
11358227 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022955.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12774-15-1 | CHCoW | 255.79 g/mol
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12774-15-1
Summenformel CHCoW
Molekulargewicht (g/mol) 255.79
MDL-Nummer MFCD00064847
InChI-Schlüssel IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
PubChem CID 56846058
SMILES [Co].C#[W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten carbide Cobalt
Farbe Grau
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich WC:Co; 94:6 wt%
Menge 1 kg
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Methylidynetungsten Kobalt
Reinheit (%) 99%