Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Wolframkarbid
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Optionale Belüftungsabdeckungen
- Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Komfort-Mahlbecher |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PM 100, PM 400 |
| Material | Wolframkarbid |