Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Wolframkarbid
Artikelnummer. 10619881 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10619881 50 ml 1 Stück
10791413 125 mL 1 Stück
10615553 250 ml 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10619881
Marke: RETSCH 01.462.0156
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Mahlbecher mit Retsch™ Kugelmühlen. Retsch™ Komfort-Mahlbecher aus Hartmetall verfügen über eine O-Typ-Dichtung für einen sicheren Betrieb.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Optionale Belüftungsabdeckungen
  • Druckfeste Sicherheitsverschlussvorrichtungen
Spezifikation
Produkttyp Komfort-Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PM 100, PM 200, PM 400 und S 100
Material Wolframkarbid