Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Wolframkarbid
Artikelnummer. 10156641 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MM 200 und MM 301
MM 200 und MM 400
Planeten-Kugelmühle PM 400
Reaktionsfläschchen
Durchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) unitSize
10156641 Reaktionsfläschchen 5 mm 200 Stück
10473802 MM 200 und MM 400 15 mm 1 Stück
10166641 Reaktionsfläschchen 4 mm 200 Stück
10166451 Planeten-Kugelmühle PM 400 40 mm 1 Stück
10509331 Planeten-Kugelmühle PM 400 30 mm 1 Stück
10298510 Planeten-Kugelmühle PM 400 20 mm 1 Stück
10416811 Planeten-Kugelmühle PM 400 10 mm 1 Stück
10401351 MM 200 und MM 301 7 mm 1 Stück
10569901 MM 200 und MM 301 12 mm 1 Stück
10512111 MM 200 und MM 301 5 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10156641
Marke: RETSCH 22.455.0004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Material: Wolframcarbid
Volumen: 10mL
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaktionsfläschchen
Material Wolframkarbid