Learn More
Wolfram-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.127 mm (0.005 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355217
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11355217 75 x 75 mm 1 Stück
11375217 150 x 150 mm 1 Stück
11365217 300 x 300 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11355217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040922.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Drahtgewebe; offene Fläche: 81 %; Öffnungsbreite: 0.045 Zoll
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 20 Mesh
Form Gaze