Learn More
Wolfram-Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungsten gauze |
| Namenshinweis | 40 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire |
| Menge | 150 x 150 mm |
| Netzgröße | 40 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |