Learn More
Wolfram-Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417205
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15417205 75 x 75 mm 1 Stück
15427205 150 x 150 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15417205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046412.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten gauze
Namenshinweis 40 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 40 Mesh
Form Drahtgewebe