Learn More
Wolframoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904564
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11463870
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089949.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 12037-58-0 | O2W | 215.84 g/mol
Tungsten oxide is used as a pigment in ceramics and paints. It is used in various types of infrared absorbing coatings and foils. It is involved in the production of electrochromic windows, which is an electrically switchable glass that change light transmission properties with an applied voltage. It is a unique material utilized for various applications due their chromism, photocatalysis, and sensing capabilities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-58-0
Summenformel O2W
Molekulargewicht (g/mol) 215.84
MDL-Nummer MFCD00049709
InChI-Schlüssel DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dioxotungsten
SMILES O=[W]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten oxide
Schmelzpunkt 1500°C to 1600°C
Farbe Blau bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alkalis. Insoluble in water and acids.
Formelmasse 230.25
Dichte 7.16