Learn More
Wolfram, Plasma-Standardlösung, Specpure™, W 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348667
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11348667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035770.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
W in 5% HNO3/tr. HF
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel W in 5% HNO3/tr. HF
MDL-Nummer MFCD00011461
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten, plasma standard solution, Specpure™
Geruch Acidic
Physikalische Form Flüssig
Konzentration W 1000 μg/mL
UN-Nummer UN3264
Menge 50 mL