Learn More
Wolframkugel, 17.5 mm (0.689 Zoll) Durchmesser x 6.4 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
4 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385699 4 Pc. 4 Stück
11375699 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000525.KI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten slug
Namenshinweis 17.5mm (0.689 in.) dia. x 6.4mm (0.25 in.) length
Menge 4 Pc.
Gewicht ≈30g/slug
Form ≈30 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%