Learn More
Wolfram(VI)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30450961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450961 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89726025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten trioxide
CAS 1314-35-8
Menge 25 g
Summenformel WO3
Synonym Tungsten oxide (WO3), Avantama P10, C.I. 77901, CQ 8116, CQ 81G16, CQM 30, Ditungsten hexaoxide, FI-WO 3, Renecat, SII 30, Tritungsten nonaoxide, Tungsten oxide, Tungsten oxide (W2O6), Tungsten oxide (W3O9), Tungsten oxide (W4O12), Tungsten trioxide, Tungsten trioxide (WO3), Tungsten(VI) oxide, Tungstic anhydride, Tungstic oxide, Tungstic oxide (WO3), WWO 03PB, YMDS 06
InChI-Formel InChI=1S/3O.W
SMILES O=[W](=O)=O
IUPAC-Name Trioxowolfram
Molekulargewicht (g/mol) 231.84
Formelmasse 231.9357