Learn More
Wolframdraht, 0.5 mm Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 m
25 m
100 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305908 5 m 5 Meter
11315908 25 m 25 Meter
11325908 100 m 100 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010409.G5
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 19.3g/cm3
Menge 5 m
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser