Learn More
Wolfram-Drahtkorb; # Umdrehungen, 9; Innendurchmesser (mm), 4; H (mm), 7; Drahtkabel (cm), 3.5; Drahtdurchmesser (mm) 0.51, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051433
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15414855 10 Pc. 10 Stück
15404855 50 Pc. 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 15414855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041177.KK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire basket
Namenshinweis Turns: 9, ID: (4mm), Ht(7mm), Wire leads (3.5cm), Wire dia (0.51mm)
Menge 10 Pc.
Form Draht