Learn More
Wolframdraht, verchromt, min. 1.8 mm (0.07 in.) Durchmesser, W 96.5+ %, Cr 99.888 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319457
Click to view available options
Menge:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Zentimeter
Artikelnummer. 11319457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041040.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verdampfungsquelle, Kontakte und Beschichtungen
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, chromium plated
Namenshinweis ≤1.8mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Menge 10 cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt W ≥96,5 %, Cr 99,888 % (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011461