Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
10 m
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493935 1 m 1 Meter
15403945 5 m 5 Meter
15413945 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493935 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045086.G1
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, gold plated
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) dia.
Menge 1 m
Gewicht ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011461
Reinheit (%) 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%, W 99.95%