Learn More
Wolfram-Zirkonoxid, 99.7 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 0.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314088
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314088 250 g 250 Gramm
11304088 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11314088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041375.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tungsten zirconium oxide is used as a super acid catalyst in the hydrocarbon isomerization process and esterification of waste acid oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16853-74-0
MDL-Nummer MFCD00168096
Synonym Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten zirconium oxide
Farbe Grün bis Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf < 0.3 %
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 586.92
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.10 g/mL