Learn More
Wolframsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tungstic Acid |
| CAS | 7783-03-1 |
| Summenformel | H2O4W |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O[W](=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Dihydroxy(dioxo)Wolfram |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.85 |
| Formelmasse | 249.9462 |