Learn More
Tunicamycin (Antibiotikum), aus Streptomyces-Arten
Artikelnummer. 11436412 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11436412
Marke: MP Biomedicals 0215002805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methanol- oder DMSO-löslich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tunicamycin (Antibiotikum)
Typ Tunicamycin (Antibiotikum)
Namenshinweis Aus Streptomyces
CAS 11089-65-9
Menge 5 mg
Formelmasse 840
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tunicamycin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tunicamycin