Learn More
Tunicamycin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426412 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11426412 1 mg -
11446412 10 mg 10 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11426412
Marke: MP Biomedicals 0215002801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 11089-65-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tunicamycin
Typ Tunicamycin
Physikalische Form Pulver
Farbe Braun bis weiß
Menge 1 mg
Formelmasse 840