Learn More
Tuning-Lösung für PerkinElmer Instrumente: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Tuning-Lösung für PerkinElmer Instrumente: 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-61-1, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-92-1 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L/Beryllium 10.01 μg/L/Cerium 10.01 μg/L/Cobalt 10.01 μg/L/Lead 10.01 μg/L/Thallium 10.01 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Indium 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Magnesium 10.02 μg/L |