Learn More
WTW™ Küvette für Trübungsmessgerät
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Labortrübungsmessgeräte Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 und Turb 555 (IR)
Photoflex-Serie und Turb 430 IR/T Turbidimeter und Photometer
Turb 350/355 IR und 355 T Tragbares Trübungsmessgerät
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Küvette |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Turb 350/355 IR und 355 T Tragbares Trübungsmessgerät |
| Menge | 3 Packung |