Learn More
Lovibond™ Turbicheck Photometer, Trübung, Lovibond im Koffer
Artikelnummer. 10090474
Click to view available options
Trübung:
0 bis 1.100 NTU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10090474
Marke: Lovibond™ 266020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das kompakte Lovibond Infrarot-Trübungsmessgerät TurbiCheck für die schnelle und exakte Vor-Ort-Analyse. Gemessen wird, wie in der EN ISO 7027 vorgesehen, das Streulicht im Winkel von 90°.
Der weite Messbereich von 0,01 - 1100 TE/F = NTU = FNU bei einer Nachweisgrenze von 0,01 NTU ermöglicht den Einsatz des Gerätes in verschiedenen Bereichen, von Trinkwasser bis hin zu Abwasser.
Da die Messungen mittels Infrarotlicht erfolgen, können sowohl gefärbte als auch farblose Wasser vermessen werden.
Typ: TurbiCheck Photometer
Spezifikation
Typ Turbidity Check Infra Red
Trübung 0 bis 1.100 NTU