Learn More
WTW™ Trübungsstandard
Click to view available options
Trübung:
0,02, 10, 100,1750 NTU
10.000 NTU
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langfristige Präzision und Stabilität
- Keine Gesundheitsgefahren
- Einfache Entsorgung
- Angepasst an die jeweilige Geräteoptik in ihrer Partikelzusammensetzung
- Geeignet für Anwendungen im unteren Messbereich wie zum Beispiel Trinkwasser
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trübungsstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Turb 555 IR |
| Beschreibung | Kalibrierstandards |
| Enthält | Keine Angabe |
| Trübung | 10.000 NTU |