Learn More
Fisherbrand™ Elliptische Turbo PTFE-Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden
Artikelnummer. 16275801 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
10 pro Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16275801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ elliptische Turbo-PTFE-Rührstäbe mit einem Seltenerdkern enthält ein Sortiment an nützlichen elliptischen Turbo-Rührstäben in verschiedenen Größen in einem wiederverwendbaren Behälter.
  • Enthält 10 elliptische Turbo-PTFE-Rührstäbe in verschiedenen Größen
  • 3 mit je 10 x 6, 15 x 10, 25 x 14 mm und 1 mit 50 x 24 mm
  • PTFE-beschichteter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
  • Samarium-Cobalt-Magnete sind nahezu vollständig entmagnetisierungsresistent
  • Gekennzeichnet durch einen chemisch inerten, schwarzen Carbonpunkt
Spezifikation
Beschreibung Elliptische Turbo PTFE-Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden
Enthält Je 3 Rührstäbe mit 10 x 6 mm, 15 x 10 mm, 25 x 14 mm und 1 von 50 x 24 mm
Temperaturbereich (metrisch) -200°bis +280 °C
Material PTFE mit Seltenerdmagnet
Menge 10 pro Packung