Learn More
Masterflex™ STROEMUNGSMESSER 0,09-4,5M/S 0,09-4,5M/S
Artikelnummer. 11700099 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussratenbereich:
0,3 bis 15 ft/s
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Flussratenbereich Unit Size
11700099 0,3 bis 15 ft/s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11700099 Supplier Masterflex™ Supplier No. 3292201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 €
    2098.93 € / 1 Stück
    Sparen 576.07 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Typ Schaufelraddurchflussmesser
Genauigkeit 0,1 ft./Sek.
Flussratenbereich 0,3 bis 15 ft/s
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen Sie die Wassergeschwindigkeit in offenen Kanälen und teilweise gefüllten Rohren genau
Kennwerte der Stromversorgung Interne Lithium-Batterie
Temperatur (metrisch) 70 °C