Learn More
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprühflaschen mit Überkopf-Ventil
Artikelnummer. p-8002873 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsinnendurchmesser (metrisch) unitSize
11991431 250 mL 18 mm 1 Stück
11901441 500 ml 18 mm 1 Stück
11911441 1000 mL 17,5 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11991431
Marke: Buerkle™ 03090002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank der speziellen Turn'n' Spray Technologie ist ein Sprühen in alle Richtungen möglich. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Spray Sprühflaschen mit Überkopfventil ermöglichen ein ununterbrochenes Sprühen in jeder Neigung und eignen sich damit auch für schwer zugängliche Bereiche.
Verfügt über eine spezielle Technologie, mit der Sie in jede Richtung sprühen und schwer zugängliche Stellen mühelos und ohne Anstrengung erreichen können.
  • Ununterbrochenes Sprühen in jedem Winkel
  • Teile, die in Kontakt mit geförderten Inhalten kommen, sind aus PP, PE, Silizium und Edelstahl
  • Düsendurchmesser 0.6 mm, Düse ist stufenlos einstellbar
  • Sprühmenge pro Hub: 1.2 ml ± 0.1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Enthält Obenliegendes Ventil
Material Polyethylen, Polypropylen, Edelstahl
Halsinnendurchmesser (metrisch) 18 mm
Höhe (metrisch) 220 mm