Learn More
Berthold Technologies Drehtisch für quadratische Petrischalen
Artikelnummer. 31777371
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
31777371 100 mm 1 Stück
31777394 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777371 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5662501
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drehtisch für das NightSHADE-Bildgebungssystem, um quadratische Petrischalen für sequentielle Bildgebung zu halten.
  • Der Plattenspieler des NightSHADE ermöglicht den nacheinander und geplanten Erwerb von bis zu 6 quadratischen Petrischalen. Diese Referenz enthält den vollständigen Plattenspieler: Basis plus oberer Teil.
Spezifikation
Typ Proben-Tablett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bildgebung von Setzlingen
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem
Länge (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Spannung 24 V