Learn More
Turofexorate isopropyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487896 100 mg -
16470598 5 mg -
16444057 50 mg 50 Milligramm
16428148 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487896 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50911
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Turofexorate isopropyl
CAS 629664-81-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24F2N2O3
Menge 100 mg
Synonym FXR-450 XL335 WAY-362450
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (57.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C(C2=CC=C(F)C(F)=C2)=O)CC(C)(C)C3=C1NC4=C3C=CC=C4)OC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 438.47
Formelmasse 438.47
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death