missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TWEAK Monoclonal Antibody (189803)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534561
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534561 500 μg 500 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534561

Marke: Invitrogen™ MA560950

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) is a member of the tumor necrosis factor superfamily (TNFSF) of structurally related cytokines. Like most other members of this family, TWEAK is a cell surface-associated type II transmembrane protein although a smaller, biologically active form can also be generated by cleavage near the cell membrane. TWEAK has multiple biological activities, including stimulation of cell growth and angiogenesis, induction of inflammatory cytokines, in addition to stimulation of apoptosis. The TWEAK signal transduction pathway has not been well established but it appears to signal via TweakR/Fn14 in a manner similar to that described for other TNFSF members that bind receptors lacking death domains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TWEAK
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 189803
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Tnfsf12
Gen-Zugriffsnummer O54907
Gen-Alias APO3 ligand; APO3/DR3 ligand; APO3L; Dr3l; Dr3lg; LOW QUALITY PROTEIN: tumor necrosis factor ligand superfamily member 12; MGC129581; MGC20669; TNF superfamily member 12; TNF-related weak inducer of apoptosis; TNFSF12; TNLG4A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 12; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12; tumor necrosis factor ligand 4A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 12; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 12, membrane form; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 12, secreted form; tumor necrosis factor superfamily member 12; TWEAK; UNQ181/PRO207; zgc:153941
Gensymbole Tnfsf12
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse TWEAK/TNFSF12, Arg105-His249.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21944
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.