missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-TWEAK (TNFSF12)

Artikelnummer. p-7230863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485343 96 Tests 1 Set
17185789 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15485343 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EMTNFSF12

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.

ELISA

The Mouse TWEAK (TNFSF12) ELISA quantitates Ms TWEAK in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TWEAK. Principle of the method The Mouse TWEAK solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Der TNF-verwandte schwache Induktor der Apoptose (TWEAK) ist ein Mitglied der Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNFSF) strukturell verwandter Zytokine. Wie die meisten anderen Mitglieder dieser Familie ist TWEAK ein zelloberflächenassoziiertes Typ II-Transmembranprotein, obwohl eine kleinere, biologisch aktive Form auch durch Aufspaltung in der Nähe der Zellmembran erzeugt werden kann. TWEAK hat zusätzlich zur Stimulation der Apoptose mehrere biologische Aktivitäten, einschließlich der Stimulation des Zellwachstums und der Angiogenese sowie der Induktion von entzündlichen Zytokinen. Der TWEAK-Signaltransduktionspfad ist nicht gut erforscht, scheint jedoch über TweakR/Fn14 in einer Weise zu signalisieren, die der Beschreibung für andere TNFSF-Mitglieder ähnelt, die Rezeptoren ohne Todesdomänen binden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer O54907
Assay-Bereich 0.27 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 pg/mL
Kalibrierbereich 0.3 bis 200 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 21944
Gensymbol Apo3l, Dr3l, Dr3lg, Tweak
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Angiogenese
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-422L16.25-001, Apo3l, Dr3l, Dr3lg, Tweak
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.