Learn More
Melford Tween 20
Artikelnummer. 30018673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018673 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018673 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P203700.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.95 €
    40.92 € / 500 Milliliter
    Sparen 9.03 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fettsäurezusammensetzung: Laurinsäure: Ungefähr 50% Rest: Myristin-, Palmitin- und Stearinsäure.
Fettsäurezusammensetzung:
Laurinsäure: Ungefähr 50 %
Ausgewogenheit: Myristin-, Palmitin- und Stearinsäure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tween 20
CAS 9005-64-5
Menge 500 ml