Learn More
Tween™ 20, Serva Electrophoresis™
Spezifikation
Spezifikation
| Dichte | 1.1g/cm3 |
| pH | 6 to 8 |
| Menge | 100 mL |
| Hydroxylzahl | 96 - 108 |
| Verseifungszahl | 40 - 50 |
| Wasser | 3% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble |