Learn More
TWEEN 20 (50 % Lösung)
TWEEN 20 (50 % Lösung)
Marke:  Invitrogen 003005
Menge 20mL
Artikelnummer. 10642074
  • 128.00 € / 1 Stück
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Kann mit niedrigen Konzentrationen zu TBS oder PBS hinzugefügt werden, um die unspezifische Bindung in ELISAs und IHC zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20mL