Learn More
Tween20™, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082764 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 gal.
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
4546 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15825398
Marke: Thermo Scientific J20605.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-64-5
Summenformel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
MDL-Nummer MFCD00165986
InChI-Schlüssel HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonym Polyoxyethylen-Sorbitan-Monolaurat
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tween 20™
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
Dichte 1.105
Menge 500 ml
Flammpunkt >110 °C (230 °F)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.105
IUPAC-Name 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat
Güte Ultrarein