Learn More
Tween™ 40, Rein, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Farbe | Gelb |
CAS | 9005-66-7 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Schmelzpunkt | 0.1°C |
Summenformel | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 |
MDL-Nummer | MFCD00165345 |
pH | 6 |
Menge | 1 kg |
InChI-Schlüssel | DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |