Learn More
Melford Tween 80
Artikelnummer. 30018674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018674 1 l 1 Liter
30018675 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018674 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P203901000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Fettsäurezusammensetzung:
Laurinsäure: Ungefähr 50 %
Ausgewogenheit: Myristin-, Palmitin- und Stearinsäure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate)
CAS 9005-65-6
Menge 1 l