Learn More
Schneider Gerd™ Pinzette
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
115 mm
200 mm
250 mm
Bauweise/Design:
Gebogen
Gerade
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Pinzette aus Edelstahl
- Gerade Spitzen
- Ideal für Präparations- und allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Gerade |
| Bauweise/Design | Gerade |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |