missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Pinzette
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
115 mm
200 mm
250 mm
Bauweise/Design:
Gebogen
Gerade
Stumpf
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Pinzette aus Edelstahl
- Gerade Spitzen
- Ideal für Präparations- und allgemeine Laboranwendungen
Spécification
Spécification
| Bauweise/Design | Gebogen |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu