Learn More
Brannan™ Digitales Thermometer mit Doppelmessfunktion
Artikelnummer. 17771318
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 °C bis +50 °C, -50 °C bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
17771318 -20 °C bis +50 °C, -50 °C bis +70 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17771318 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 22/420/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brannan Digitales Thermometer mit Max/Min-Funktion und Alarmeinstellung für hohe/niedrige Temperaturen.
  • Das Doppelmessthermometer eignet sich ideal zum gleichzeitigen Ablesen der Temperatur in einem Kühlschrank oder Gefrierschrank oder der Außentemperatur und Raumtemperatur
  • Max/Min-Aufzeichnungsmöglichkeit
  • Celsius und Fahrenheit umschaltbar
  • 2 m Kabel zum externen Sensor
  • Magnetische Vorrichtung auf der Rückseite des Messgeräts
  • -20 °C bis +50 °C (0 °F bis 120 °F)
  • 1x AAA-Batterie im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Displaymaße 21 x 47 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Emissivität Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lesen Sie die Temperaturanzeige in einem Kühlschrank oder Tiefkühlgerät
Höhe (angloamerikanisch) 2,48 in.
Höhe (metrisch) 6,3 cm
Enthält 2 m Kabel zum externen Sensor
Länge (metrisch) 6,3 cm
Material Kunststoff
Messzeit 10 s
Modell 22/420/3
Sondentyp 2 m Kabel zum externen Sensor
Auflösung 0.1°C
Gewicht (angloamerikanisch) 0,13 lb.
Gewicht (metrisch) 62 g
Breite (angloamerikanisch) 0,59 in.
Datenspeicherung Datenprotokollierung
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 120 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Interne Temp -4 °F bis +122 °F, externe Temp -58 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +50 °C, -50 °C bis +70 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlschrank oder Tiefkühlgerät
Akkulaufzeit 2 bis 3 Jahre
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1,0 % zwischen -20 °C und +70 °C
Display LCD-Display
Breite (metrisch) 1,5 cm