Beschreibung
- Weiße Wells für bessere Reflexion
- Hohe mechanische Stabilität
- Erhöhte Ränder für eine effektive Abdichtung
- Optimale Wärmeübertragung durch reduzierte Wanddicke
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Anwendungen
- Real-time PCR
- Real-time PCR
- Schmelzkurvenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) Well | 150 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |