Learn More
LABPLAS Twirl'Em Ecolo
Artikelnummer. 17940265
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
89 x 178 mm
114 x 191mm
114 x 229 mm
140 x 229 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Dicke (metrisch):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Packungsgröße:
1000 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Dicke (metrisch) Packungsgröße
17940265 114 x 229 mm 63,5 μm 1000 Stück
17960215 114 x 191mm 63,5 μm 1000 Stück
17980165 89 x 178 mm 63,5 μm 1000 Stück
17900155 140 x 229 mm 101,6 μm 1000 Stück
17980175 178 x 305 mm 101,6 μm 1000 Stück
17920305 140 x 381 mm 76,2 μm 1000 Stück
17980235 140 x 229 mm 76,2 μm 1000 Stück
17950275 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 Stück
17950165 178 x 381 mm 76,2 μm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17940265 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. EPL4590E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 €
    206.21 € / 1000 Stück
    Sparen 12.79 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biologisch abbaubarer, steriler Probenbeutel mit Standardverschluss.
  • Twirl'Em Ecolo
  • Biologisch abbaubar
  • Sicherheitslaschen
  • Klar
  • Verschluss mit 1 Runddraht und 1 Flachdraht
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Stärken
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 Mio.
Abmessungen (L x B) 114 x 229 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Produkttyp Probenbeutel
Länge (metrisch) 114 mm
Breite (metrisch) 229 mm
Dicke (metrisch) 63,5 μm