Learn More
IKA™ MIXSTER Sets
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17785868 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Enthält:
2 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 2 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe
3 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 3 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe
4 IKA™ TWISTER Rühreinheiten, Netzteil, 4 IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe
IKA™ TWISTER Rühreinheit, Netzteil, IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 17785868
Marke: IKA™ 0020027010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
TWISTER ist ein universelles und kompaktes Mischgerät mit Magnetantrieb.
In der Grundvariante ist TWISTER ein leistungsstarker Einstellen-Magnetrührer zum Mischen von bis zu 5 Litern bei maximal 3.000 U/min und mit einer Viskosität von bis zu 500 mPa s. Durch Zusammenschalten mit weiteren TWISTER Rühreinheiten (erhältlich als Zubehör), kann TWISTER auf bis zu 30 Rührstellen erweitert werden. Die Rührstellen können entweder getrennt voneinander oder simultan angesteuert werden (Leader-Follower-Prinzip).
  • Mit dem Mehrstellen-Rühraufsatz TW.IX verwandelt sich der Antrieb des Gerätes in einen Magnetrührer mit 9 Rührstellen zum effizienten Mischen von Probengefäßen mit kleinen Volumina (8 bis 60 ml).
  • Mit dem Schüttelaufsatz TW.VX verwandeln Sie den universellen Magnetantrieb in einen Vortex- bzw. Orbitalschüttler.
  • Über das intuitive und chemisch beständige 360° LED-Glasdisplay werden alle Informationen ganz ohne alpha-numerische Anzeige intuitiv vermittelt.
  • Während des Betriebs kann entweder die Drehzahl oder die zum Rühren benötigte Leistung angezeigt werden.
  • Viskositätsänderungen können beobachtet und prozentual angezeigt werden.
  • Das Mischen kann durch Knopfdruck sowie, dank integrierter Becherglaserkennung, durch Aufstellen oder Berühren des Bechers gestartet werden.
  • Mit der Reverse-Funktion wird die Drehrichtung in definierbaren Zeitabständen geändert. Dies führt, insbesondere bei schwer zu mischenden Proben, zu einer deutlichen Verbesserung des Mischergebnisses.
  • Die hohe Schutzart IP66 ermöglicht den Betrieb unter rauen Bedingungen.
  • TWISTER kann so beispielsweise unter dem Wasserhahn gereinigt oder auch in einem Inkubator bis 40 °C betrieben werden.
  • Das kompakte und innovative Design wurde bereits mit dem Reddot Award 2022 ausgezeichnet.
  • Dieses System ist besonders geeignet für den Einsatz in Laboren mit begrenztem Platzangebot.
  • Je nach Anzahl der Geräte muss ggf. ein anderes Netzteil verwendet werden (das mitgelieferte Netzteil ist ausgelegt für die Versorgung von bis zu vier Geräten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 3000 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Glas
Fassungsvermögen 5 l
Display LED
Form Rechteckig
Spannung 24 V
Wirkleistung 10 W
Höhe (metrisch) 24 mm
Länge (metrisch) 135 mm
Durchmesser obere Platte (metrisch) 124 mm
Breite (metrisch) 135 mm
Stromstärke 400 mA
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp Universal
Zertifizierung/Konformität CE
Gewährleistung und Service 3 Jahr
Farbe Schwarz
Enthält IKA™ TWISTER Rühreinheit, Netzteil, IKAFLON™ 25 Magnetrührstäbe
Material Aluminium
Schutzartklasse IP 66
Drehzahlregelung Touchtaste
Zeitschaltuhr Ja
Typ Mischgerät
Versandgewicht (metrisch) 0,6 kg