Learn More
BINDER™ Tür mit Fenster und Innenbeleuchtung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED400-400 V-I
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sichtfenster in jeder Tür
- 15 W- oder 30 W-Innenraumbeleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sichtfenster und Innenbeleuchtung - Ausführung 400 V, Sichtfenster 290 x 470 mm in jeder Tür und Innenbeleuchtung 30 W |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern ED400-400 V-I |
| Typ | Türen mit Fenster und Innenbeleuchtung |
| Abmessungen (L x B) | 470 x 290 mm |
| Spannung | 400 V |
| Wirkleistung | 30 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |