Learn More
Hamilton™ FEP Schlauch
Beschreibung
- Hergestellt aus Kel-F™ PCTFE
- Schlauchweite von 12
- Schlauchlänge von 304,8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Geschnittenes Ende |
| Gewindegröße | 1/4 Zoll-28 |
| Beschreibung | Gauge:12 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 304.8 mm |
| Material | Kel-F |