Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit zwei parallelen Seitenhälsen
Artikelnummer. 10060331
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1 l
2 l
4 l
Standard-Konusverbindung:
Seitenhals NS 14/23
Seitenhals NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10060331
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03204479
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillationskolben
  • Mit parallelem Seitenhals
  • Mit konischen Schliffverbindungen
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Seitenhals NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 207 mm